Imprimer
Ammonium iodure ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure d'ammonium
193210010 193210500 193212500
ACRO193210010EA 680 EUR
ACRO193210010 ACRO193210500 ACRO193212500
Ammonium iodure ACS
Ammonium iodure
Formule: NH₄I
Point de fusion: 551 °C (subl.)
Densité: 2,51 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals (May turn yellow on storage)
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Chloride and Bromide ≤0.005 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %