Iodure de caesium 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Césium iodure
Formule:
CsI Poids moléculaire: 259.81 g/mol Point d'ébullition: 1280 °C (760 mmHg) Point de fusion: 626 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010962 Numéro CAS: 7789-17-5 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 12,02056 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |