Imprimer
Calcium chlorure, anhydrous 96% Biochemistry
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
192731000 192735000
ACRO192731000EA 139 EUR
ACRO192731000 ACRO192735000
Calcium chlorure, anhydrous 96% Biochemistry
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: >1600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 782 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Indice Merck: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %