Imprimer
Chlorure de cadmium (II), anhydre 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
192690025 192695000
ACRO192690025EA 1340 EUR
ACRO192690025 ACRO192695000
Chlorure de cadmium (II), anhydre 98%, pur
Chlorure de cadmium (II)
Formule: CdCl₂
Point d'ébullition: 967 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 568 °C
Densité: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010916
Numéro CAS: 10108-64-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %