Imprimer
α,4-Dichloro-2-nitrotoluène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010 187950050
ACRO187950010EA 63.9 EUR
ACRO187950010 ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluène 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point de fusion: 38…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007216
Numéro CAS: 938-71-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure