2,2-Diphenylethanol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₄O Point d'ébullition: 160…162 °C (5 mmHg) Point de fusion: 53…56 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004729 Numéro CAS: 1883-32-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 61 °C |
GC | ≥96.0 % |