Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 50,000-85,000 98.0-98.8 %, hydrolysé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PVOH, PVA, Mowiol®
183380010 183380025 183381000
ACRO183380010EA 243 EUR
ACRO183380010 ACRO183380025 ACRO183381000
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 50,000-85,000 98.0-98.8 %, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Point de fusion: 230…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 9 to 11 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %