Salicylate de 2-hydroxyéthyle 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀O₄ Poids moléculaire: 182.18 g/mol Point d'ébullition: 172 °C (12 mmHg) Point de fusion: 25 °C Densité: 1.25 g/cm³ Point éclair: 174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002862 Numéro CAS: 87-28-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |