Imprimer
2-(2-(2-Chloroéthoxy)éthoxy)éthanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
172270100 172270500
ACRO172270100EA 71.4 EUR
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroéthoxy)éthoxy)éthanol 95%
2-(2-(2-Chloroéthoxy)éthoxy)éthanol
Formule: C₆H₁₃ClO₃
Point d'ébullition: 256…258 °C (760 mmHg)
Densité: 1,163 g/cm³
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002874
Numéro CAS: 5197-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance