Bromomethyl methyl ether 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂H₅BrO Point d'ébullition: 87 °C (760 mmHg) Densité: 1,53 g/cm³ Point éclair: 26 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000171 Numéro CAS: 13057-17-5 UN: 1992 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |