Imprimer
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
170040100 170040250
ACRO170040100EA 176 EUR
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₁H₉NO₃
Poids moléculaire: 203.2 g/mol
Point de fusion: 94…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005896
Numéro CAS: 5455-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %