Imprimer
Triéthoxysilane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 81.6 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triéthoxysilane 95%
Triéthoxysilane
Formule: C₆H₁₆O₃Si
Poids moléculaire: 164.28 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –170 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009061
Numéro CAS: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %