Imprimer
Potassium-tert-pentyloxide 14% (p/p) 0.9 M dans le cyclohexane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
164721000 164728000
164721000.EA 64.7 EUR
164721000. 164728000.
Potassium-tert-pentyloxide 14% (p/p) 0.9 M dans le cyclohexane, AcroSeal®
Potassium-tert-pentyloxide
Formule: C₅H₁₁KO
Densité: 0,82 g/cm³
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064808
Numéro CAS: 41233-93-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.85 to 1.10 M
HPLC ≥95.0 %