Imprimer
Testosterone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
164410050 164410100 164410250
ACRO164410050EA 120 EUR
ACRO164410050 ACRO164410100 ACRO164410250
Testosterone
Testosterone
  • White to yellowish-white Crystalline powder or crystals
Formule: C₁₉H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00003654
Numéro CAS: 58-22-0