Imprimer
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 58.5 EUR
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005792
Numéro CAS: 5464-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %