Imprimer
Acide 4-nitroanthranilique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
156980050 156980250
ACRO156980050EA 345 EUR
ACRO156980050 ACRO156980250
Acide 4-nitroanthranilique 97%
Acide 4-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
Point de fusion: 268…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007262
Numéro CAS: 619-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure