5-Quinoléinol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
Formule:
C₉H₇NO Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa) Point de fusion: 223…226 °C Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006792 Numéro CAS: 578-67-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |