2,6-Dimethylmorpholine 97% (mélange d'isomères)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₃NO Poids moléculaire: 115.18 g/mol Point d'ébullition: 147 °C (760 mmHg) Point de fusion: –85 °C Densité: 0.935 g/cm³ Point éclair: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005973 Numéro CAS: 141-91-3 UN: 2920 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % (mixture of isomers) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |