Imprimer
2-Chloroquinoxaline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
136190010 136190050
ACRO136190010EA 37.8 EUR
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Formule: C₈H₅ClN₂
Point d'ébullition: 100 °C (1,4 mmHg)
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043907
Numéro CAS: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %