Imprimer
Charbon actif, NORIT® A SUPRA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
134342500 134340010
ACRO134342500EA 99.5 EUR
ACRO134342500 ACRO134340010
Charbon actif, NORIT® A SUPRA
Charbon actif
Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Sulfated ash ≤5 %
Additional info fluorescent substances passes test
Acidity/alkalinity passes test
Copper (Cu) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm
Acid soluble substances ≤3 %
Alcohol soluble substances ≤0.5 %