Imprimer
Reserpine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
132280050 132280010
ACRO132280050EA 276 EUR
ACRO132280050 ACRO132280010
Reserpine 98%
Reserpine
Formule: C₃₃H₄₀N₂O₉
Point de fusion: 265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005091
Numéro CAS: 50-55-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 % (on dried basis)