Imprimer
Bleu nitré-tétrazolium chlorure monohydraté (NBT) 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
128590010 128590050
ACRO128590010EA 311 EUR
ACRO128590010 ACRO128590050
Bleu nitré-tétrazolium chlorure monohydraté (NBT) 90%
Bleu Bleu nitré-tétrazolium chlorure monohydraté (NBT) chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Poids moléculaire: 867.71 g/mol
Point de fusion: >170 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150013
Numéro CAS: 298-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %