Imprimer
3-Méthyl-2-pentanone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127380050 127380250
ACRO127380050EA 80.9 EUR
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Méthyl-2-pentanone 99%
3-Méthyl-2-pentanone
Formule: C₆H₁₂O
Poids moléculaire: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (758 mmHg)
Densité: 0.81 g/cm³
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009336
Numéro CAS: 565-61-7
UN: 1224
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %