Imprimer
Sodium carbonate décahydraté 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Soda
125020025 125025000
ACRO125020025EA 263 EUR
ACRO125020025 ACRO125025000
Sodium carbonate décahydraté 99+% pour biochimie
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1,46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.5 M in water)
pH (0.5 M in water) Approx. 12.0
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
PO4 and SiO2 (as SiO2) ≤0.003 %
Aluminium (Al) ≤0.0005 %
Arsenic (As) ≤0.0002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Magnesium (Mg) ≤0.0002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total sulfur (as SO4) ≤0.003 %
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %