Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 98+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique dihydraté, Sodium phosphate disodique dihydraté
124990010 124990050 124992500
ACRO124990010EA 76.5 EUR
ACRO124990010 ACRO124990050 ACRO124992500
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 98+% pour analyses
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 177.99 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (1 g, 130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
pH 8.4 to 9.6 (1% in water)
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Sulfates ≤0.1 %
Chlorides ≤0.04 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Cadmium (Cd) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.004 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)