Fluoxymesterone 97.0-102.0%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₀H₂₉FO₃ Point de fusion: 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010480 Numéro CAS: 76-43-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder (May discolor to light yellow (Photosensitive)) |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying |
= |
HPLC | 97.0 to 102.0 % (on dried substance) |
Specific optical rotation | +104° to +112° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH) |