Imprimer
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Coenzyme I, β-NAD, Diphosphopyridine dinucleotide
124530010 124532500 124530050
ACRO124530010EA 120 EUR
ACRO124530010 ACRO124532500 ACRO124530050
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate 98+%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂.xH₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150377
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Indice Merck: 15,6429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear colorless
UV spectrophotometry ≥98.0 %
Molar absorption coefficient ≥17000 l/(mol.cm) (Lambda max 260 nm, pH 7.5)