Imprimer
Acide élaïdique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-Octadec-9-enoic acid
117730010 117730050
ACRO117730010EA 74.7 EUR
ACRO117730010 ACRO117730050
Acide élaïdique 98%
Acide élaïdique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Poids moléculaire: 282.47 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063954
Numéro CAS: 112-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm