Imprimer
Chloromalonate de diéthyle 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
114230050 114230250
ACRO114230050EA 114 EUR
ACRO114230050 ACRO114230250
Chloromalonate de diéthyle 90%
Chloromalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁ClO₄
Point de fusion: 221…222 °C
Densité: 1,204 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009140
Numéro CAS: 14064-10-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %