Imprimer
Cholesterol benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cholesteryl benzoate, 3b-(Benzoyloxy)cholest-5-ene
110200250 110201000
ACRO110200250EA 93.9 EUR
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Formule: C₃₄H₅₀O₂
Poids moléculaire: 490.77 g/mol
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003635
Numéro CAS: 604-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %