6-Aminonicotinamide 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₇N₃O Point de fusion: 245…248 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006327 Numéro CAS: 329-89-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 245 to 248 °C |
HPLC | ≥97.5 % |