Imprimer
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
103860010 103860050 103860250
ACRO103860010EA 51.5 EUR
ACRO103860010 ACRO103860050 ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClN
Point de fusion: 246…247 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012549
Numéro CAS: 2338-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥90 %