Imprimer
Échelles d'ADN, GeneRuler™ et O'GeneRuler™
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SM0371 SM0372 SM0373 SM0241 SM0242 SM0243 SM0321 SM0322 SM0323 SM0311 SM0312 SM0313 SM0331 SM0332 SM0333 SM1213 SM1211 SM1331 SM1332 SM1333 SM1334 SM1351 SM1352 SM1353 SM1212 SM0244 SM0314 SM0324 SM0334 SM1191 SM1192 SM1193 SM1551 SM1552 SM1553
SM0371EA 80.75 EUR
SM0371 SM0372 SM0373 SM0241 SM0242 SM0243 SM0321 SM0322 SM0323 SM0311 SM0312 SM0313 SM0331 SM0332 SM0333 SM1213 SM1211 SM1331 SM1332 SM1333 SM1334 SM1351 SM1352 SM1353 SM1212 SM0244 SM0314 SM0324 SM0334 SM1191 SM1192 SM1193 SM1551 SM1552 SM1553
Échelles d'ADN, GeneRuler™ et O'GeneRuler™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Les échelles d'ADN Thermo Scientific™ GeneRuler™ et O'GeneRuler™ sont des mélanges de fragments d'ADN purifiés par chromatographie. La gamme GeneRuler comprend les échelles les plus courantes, comme l'échelle d'ADN 100 bp et 1 kb. Les échelles d'ADN GeneRuler™ sont disponibles dans deux formats : format classique (fourni dans un tampon TE) et format prêt à l'emploi (prémélangé avec un colorant de chargement d'ADN 6X qui contient le bleu de bromophénol et le xylène cyanol FF). Les échelles d'ADN O'GeneRuler™ sont une autre version prête à l'emploi des échelles d'ADN GeneRuler™ qui sont pré-mélangées avec le colorant de chargement d'ADN orange 6X.
  • Les échelles d'ADN universelles pour dimensionner et quantifier l'ADN couvrent une large gamme de poids moléculaires de l'ADN et fournissent une quantité d'ADN par bande
  • Bandes nettes, bandes de référence brillantes
  • Fournies avec un colorant de chargement pour des échantillons d'ADN
  • Les échelles prêtes à l'emploi sont stables pendant 6 mois à température ambiante
Les échelles d'ADN GeneRuler™ 1 kb, 100 bp 50 bp sont recommandées pour le dimensionnement et la quantification approximative d'un large éventail d'ADN à double brin sur les gels d'agarose. Les échelles d'ADN de gammes faible et élevée GeneRuler™ sont idéales pour dimensionner et quantifier approximativement l'ADN à double brin dans des gammes faible et élevée.
Les échelles d'ADN O'GeneRuler™ sont pré-mélangées avec le colorant de chargement d'ADN orange 6X qui contient le xylène cyanol FF et G orange. Dans un gel d'agarose à 1%, le colorant G orange migre à 50 bp. Par conséquent, les échelles d'ADN O'GeneRuler™ conviennent parfaitement lorsque la visualisation de petits fragments d'ADN est importante.
Attention: Note: GeneRuler™ DNA Ladders will be upgraded in April 2018. The upgraded product will arrive either premixed or provided with TriTrack loading buffer containing three colour tracking dyes. This allows monitoring of band separation from a wide range of DNA fragments. This upgrade will not affect the DNA ladder’s banding pattern or its performance. During the transition it is possible that both configurations will be shipped for a limited time.