Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Sander Pro
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
766771/38 766771/39 766771/40 766771/41 766771/42 766771/43 766771/44 766771/45 766771/46 766771/47
ELTN766771/38EA 90.9 EUR
ELTN766771/38 ELTN766771/39 ELTN766771/40 ELTN766771/41 ELTN766771/42 ELTN766771/43 ELTN766771/44 ELTN766771/45 ELTN766771/46 ELTN766771/47
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Sander Pro
Chaussures et bottes
Sandales de sécurité antistatiques, légères, sans métal et sans cuir, en microfibre hydrophobe et tissu Cordura® hydrophobe (résistance aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle en PU/TPU antidérapante bi-densité Trainers.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale noire en molleton antistatique ESD PRO
  • Un renfort en TPU protège la partie supérieure en cuir
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Embout de protection composite (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Couleur: Noir/Rouge
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.