Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique) , à lacets, Renzo XXW Mid
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
765881/36 765881/37 765881/38 765881/39 765881/40 765881/41 765881/42 765881/43 765881/44 765881/45 765881/46 765881/47 765881/48 765881/49 765881/50
114-8176EA 68.9 EUR
114-8176 114-8177 114-8178 114-8179 114-8180 114-8181 114-8182 114-8183 114-8184 114-8185 114-8186 114-8187 114-8188 114-8189 114-8190
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique) , à lacets, Renzo XXW Mid
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques, extra larges et résistantes, en cuir de vachette robuste et respirant, équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée, et d'une semelle en PU/PU bi-densité (Safety-Grip) (3,5 mm) ayant des propriétés antidérapantes exceptionnelles et de bonnes capacités autonettoyantes.
  • Doublure en textile, à régulation thermique et respirante
  • Semelle intérieure amovible; des semelles orthopédiques conviennent également
  • Semelle intérieure intégrale en molleton antistatique (ESD Pro), noire
  • La semelle est adaptée au
En savoir plus