Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Business, Nikolas XW Mid
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
763371/42 763371/45 763371/43 763371/40 763371/46 763371/41 763371/44 763371/47 763371/48
ELTN763371/42EA 88.9 EUR
ELTN763371/42 ELTN763371/45 ELTN763371/43 ELTN763371/40 ELTN763371/46 ELTN763371/41 ELTN763371/44 ELTN763371/47 ELTN763371/48
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Business, Nikolas XW Mid
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité montantes larges et très confortables, antistatiques, de type chaussures de ville, en cuir de vache, équipées d'une semelle en polyuréthane monodensité (Business).
  • Doublure en cuir léger
  • Semelle intérieure intégrale antistatique Business
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected.
Couleur: Bleu, Marron
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC ou S3