Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Sensation Up Mid
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
76201/39 76201/40 76201/41 76201/42 76201/43 76201/44 76201/45 76201/46 76201/47
114-8823EA 84.9 EUR
114-8823 114-8824 114-8825 114-8826 114-8827 114-8828 114-8829 114-8830 114-8831
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Sensation Up Mid
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques de type vintage et décontracté, fabriquées dans le respect de l'environnement, en matière textile hydrophobe imitation jeans et cuir nubuck hydrophobe, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité L10.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale grise antistatique ESD PRO
  • Semelle intercalaire non métallique qui résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour les zones où l'humidité est présente et où il existe un risque de pénétration d'objets pointus et tranchants.
Couleur: Noir/Gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC