Imprimer
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Miss L10, Sensation Lady Mid
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
74206/35 74206/36 74206/37 74206/38 74206/39 74206/40 74206/41 74206/42
114-8781EA 83.9 EUR
114-8781 114-8782 114-8783 114-8784 114-8785 114-8786 114-8787 114-8788
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Miss L10, Sensation Lady Mid
Chaussures et bottes
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique) pour femme, de type vintage et décontracté, en matière textile hydrophobe imitation denim et cuir nubuck hydrophobe, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité (Miss L10).
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD Pro grise pour femme
  • Semelle intérieure antistatique en molleton doux
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected. The shoe is tailored to the ergonomics of female feet.
Couleur: Noir/Gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC