Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Vintage Lady Low
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
74101/35 74101/36 74101/37 74101/38 74101/39 74101/40 74101/41 74101/42
114-7731EA 85.9 EUR
114-7731 114-7732 114-7733 114-7734 114-7735 114-7736 114-7737 114-7738
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Vintage Lady Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques de style vintage et décontracté fabriquées en cuir de vache ciré dans le respect de l'environnement avec une languette rembourrée et semelle fine en PU/TPU bi-densité Miss L10.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO grise
  • Semelle intermédiaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour les zones où l'humidité est présente et où il existe un risque de pénétration d'objets pointus et tranchants. La chaussure est adaptée à l'ergonomie du pied.
Couleur: Gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.