Imprimer
Étalons colorimétriques, Saybolt
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
84799.180EA 129 EUR
84799.180 84799.260 84800.180 84800.260 84801.180 84801.260 84802.180 84802.260 84803.180 84803.260 84804.180 84804.260 84805.180 84805.260
Étalons colorimétriques, Saybolt
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
  • Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
  • Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
  • Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
  • Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables