Imprimer
Thermostats à circulation, série PRO
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L000019 L000020 L000109 L000129 L000189 L000209
461-0962EA 6580 EUR
461-0962 461-0963 LAUDL000109 LAUDL000129 LAUDL000189 LAUDL000209
Thermostats à circulation, série PRO
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Thermostats chauffants
Les thermostats à circulation chauffants PRO sont conçus pour des applications externes jusqu'à 250 °C. Le volume de remplissage faible permet un chauffage rapide pour des applications externes. La construction compacte permet une installation peu encombrante des thermostats.
  • L'écran tactile peut être utilisé avec des gants
  • Le volume de remplissage faible combiné à une pompe Varioflex assure des changements rapides de température
  • L'unité de commande Base a un programme, 20 segments et l'unité de commande Command Touch a 100 programmes et 50 segments
  • Droits
En savoir plus