Imprimer
Sandales de sécurité antistatiques, Velcro®, Scott Pro
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
726661/38 726661/39 726661/40 726661/41 726661/42 726661/43 726661/44 726661/45 726661/46 726661/47
ELTN726661/38EA 84.9 EUR
ELTN726661/38 ELTN726661/39 ELTN726661/40 ELTN726661/41 ELTN726661/42 ELTN726661/43 ELTN726661/44 ELTN726661/45 ELTN726661/46 ELTN726661/47
Sandales de sécurité antistatiques, Velcro®, Scott Pro
Chaussures et bottes
Sandales de sécurité antistatiques et légères, sans métal et sans cuir, partie supérieure en microfibre et tissu, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle antidérapante en PU/TPU bi-densité Trainers.
  • Doublure en tissu pour ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale en molleton antistatique ESD PRO noire
  • Un renfort en TPU protège la partie supérieure en cuir
  • Semelle intercalaire non métallique résistante aux perforations
  • Embout de protection composite (200 J)
Ideal for use in dry work areas such as industry, storage, transport, or assembly and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC