Imprimer
Chaussettes chaudes, SK11
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SK11BLU44-48 SK11BLU39-43 SK11GRR39-43 SK11GRR44-48
114-7156EA 7.3 EUR
114-7156 114-7155 114-7157 114-7158
Chaussettes chaudes, SK11
Tenue de travail
Ces chaussettes sont fabriquées en coton (55%), nylon (15%), laine (15%) et acrylique (15%).
  • Adaptées à toutes les saisons
  • Rembourrage intégral pour plus de chaleur
  • Meilleure résistance aux chocs et confort accru
Hauteur: 25 cm
Poids: 82 g