Imprimer
VWR® Traceable® excursion trac, Thermomètres pour congélateur ULT à enregistrement de données
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2440EA 365 EUR
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, Thermomètres pour congélateur ULT à enregistrement de données
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètres à enregistrement de données avec intervalles de temps définis par l'utilisateur. Parfaits pour la surveillance des congélateurs à ultra-basse température.
  • Affichage simultané des températures minimale, maximale et actuelle, affichage °F/°C
  • Le système de mémoire évolutif conserve les 525 000 observations de température les plus récentes et 10 événements d'alarme unique
  • Les données enregistrées (fichier CSV) peuvent être transférées d'un thermomètre vers un PC ou un MAC à l'aide d'une clé USB (aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire).
  • La mémoire peut être effacée sur l'unité après le téléchargement des données sur la clé USB
  • Le système Smart Alarm présente une alarme visuelle/sonore qui continue à fonctionner, même si l'unité revient dans des conditions hors alarme
  • Indicateurs d'état : batterie faible, mémoire pleine, transfert de données via USB et état d'alarme active
  • Inclut un câble en PTFE de 24,5 cm
  • Récupération des données sans problème: l'unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l'analyse des données
Certifications: Le thermomètre est étalonné sur plusieurs points (–80; –40; 0 et +100 °C) et livré avec un numéro de série individuel ainsi qu'un certificat d'étalonnage Traceable® délivré par un laboratoire d'étalonnage ISO/CEI 17025 accrédité et homologué standard par A2LA.
Informations de livraison: Livrés avec un support, des piles, des bandes VELCRO®, des bandes magnétiques, un support mural et un certificat Traceable®.