Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Vintage Low
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
721071/37 721071/38 721071/39 721071/40 721071/41 721071/42 721071/43 721071/44 721071/45 721071/46 721071/47
114-7636EA 86.9 EUR
114-7636 114-7637 114-7638 114-7639 114-7640 114-7641 114-7642 114-7643 114-7644 114-7645 114-7646
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Vintage Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques de type vintage et décontracté fabriquées en cuir de vache ciré dans le respect de l'environnement avec une languette rembourrée et semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité L10.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO grise
  • Semelle intercalaire non métallique qui résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour les zones où l'humidité est présente et où il existe un risque de pénétration d'objets pointus et tranchants.
Couleur: Gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC