Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Sensation Low
Fournisseur: ELTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
72106/37 72106/38 72106/39 72106/40 72106/41 72106/42 72106/43 72106/44 72106/45 72106/46 72106/47
114-7625EA 81.9 EUR
114-7625 114-7626 114-7627 114-7628 114-7629 114-7630 114-7631 114-7632 114-7633 114-7634 114-7635
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Sensation Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques de type vintage et décontracté, fabriquées dans le respect de l'environnement, en matière textile hydrophobe imitation jeans et cuir nubuck hydrophobe, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle intérieure fine en PU/TPU bi-densité L10.
  • Doublure en tissu Bioactive
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO grise
  • Embout de protection en acier (200 J)
Conçues pour les zones humides.
Couleur: Noir/Gris
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC