Imprimer
Gants cryogéniques, étanches
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
189441 189442
THBR189441EA 592 EUR
THBR189441 THBR189442
Gants cryogéniques, étanches
Gants
Ces gants cryogéniques étanches sont parfaits pour manipuler en toute sécurité des échantillons provenant d'un stockage cryogénique à très basses températures.
  • Protection contre les éclaboussures
  • Confortables, légers, respirants
  • Boucles détachables par pression latérale pour une ouverture/fermeture rapides