Imprimer
Casques de protection, uvex Pheos B-WR
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 21.4 EUR
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Casques de protection, uvex Pheos B-WR
Casques Casques de sécurité
Ces casques ventilés offrent une protection efficace, même à des températures extrêmement basses (jusqu'à –30 °C). Ils offrent également une protection contre les projections de métal fondu.
  • Trois ouvertures d'aération variables améliorent la circulation de l'air et contribuent à réguler la température à l'intérieur du casque pour en améliorer le confort
  • Adaptateurs pour visières uvex, coquilles anti-bruit uvex et lampes
  • Le harnais de suspension à crémaillère permet d'ajuster la taille du tour de tête de façon individuelle
Taille : 520 à 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certifications: EN 397, basse température (–30 °C) et métal en fusion