Imprimer
Container, wide mouth, with hinged cap, Sterilin™
Fournisseur: Sterilin
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100FLPLS 100FLS
SLIN100FLPLSEA 380 EUR
SLIN100FLPLS SLIN100FLS
Container, wide mouth, with hinged cap, Sterilin™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Ideal for industrial sample collection, transport, storage and analysis.
  • Aseptically manufactured
  • Autoclavable at 121 °C with lid open
  • Frosted writing area for sample identification
  • Designed to stay vertical when opened
  • Available in natural and the food industry standard of blue
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904