Imprimer
Accessoires pour congélateurs, CryoMed™ et CryoPlus™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4000566 4000320 4000385 4000701 4000702 4000705 4000706 4000386 4000303 4000700 4000707 185089 4000704 4000708 4000703 4000294 4000314 4000555
THBR4000566EA 218 EUR
THBR4000566 HERA4000320 HERA4000385 HERA4000701 HERA4000702 HERA4000705 HERA4000706 HERA4000386 HERA4000303 HERA4000700 HERA4000707 HERA185089 HERA4000704 HERA4000708 HERA4000703 THBR4000294 THBR4000314 THBR4000555
Accessoires pour congélateurs, CryoMed™ et CryoPlus™
Congélateurs Congélateurs cryogéniques
Plus de flexibilité pour vos applications de congélation à débit contrôlé avec les racks Thermo Scientific™ pour le congélateur à débit contrôlé CryoMed™. Comprend un assortiment de supports pour cannes, bidons, pailles et flacons.
  • Capteurs à thermocouple pour tubes cryogéniques, pailles à gaine et échantillons de flacons, comprend un bouchon mâle
  • La garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour plus de détails
Réalisez des applications de congélation à débit contrôlé avec un congélateur à débit contrôlé et ces presses de congélation de sacs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ Cryomed™ avec ces capteurs CryoMed.